missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyrex™ runde Medienflaschen aus Borosilikatglas, ohne Verschlusskappe, Braunglas

Diese Braunglas-Medienflaschen eignen sich zur Lagerung lichtempfindlicher Stoffe. Pyrex™ Runde Medienflaschen sind aus braun beschichtetem Borosilikatglas gefertigt und nehmen UV-Strahlung bis 500 nm auf.

Marke:  Pyrex 1519/06

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10337899

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

In diesen Medienflaschen aus Braunglas lassen sich lichtempfindliche Materialien lagern.Gelbe PyrexTM Rundmedienflaschen aus Borosilikatglas werden aus gelb beschichtetem Borosilikatglas hergestellt und sind bis zu 500 nm UV-absorbierend.

  • Nur Flaschen
  • Kappe oder Ausgießring nicht im Lieferumfang enthalten
  • Entspricht ISO 4796
  • Bedruckt mit Rückverfolgungscode für herunterladbares Chargenzertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

250 ml
Bernsteinfarbig
Borosilikatglas
ISO 3585
Ja
Rund
Medienflasche
70 mm
8,5 oz.
Lagerung von lichtempfindlichen Materialien
1/Pckg.
Nr.
Weit
138 mm
5,4 in.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Pyrex™ runde Medienflaschen aus Borosilikatglas, ohne Verschlusskappe, Braunglas > Fassungsvermögen:250 ml; jeweils

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt