Learn More
Pyrex™ runde Medienflaschen aus Borosilikatglas, ohne Verschlusskappe, Braunglas
Diese Braunglas-Medienflaschen eignen sich zur Lagerung lichtempfindlicher Stoffe. Pyrex™ Runde Medienflaschen sind aus braun beschichtetem Borosilikatglas gefertigt und nehmen UV-Strahlung bis 500 nm auf.
Marke:  Pyrex 1519/12
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10079479
  • 1140.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
In diesen Medienflaschen aus Braunglas lassen sich lichtempfindliche Materialien lagern.Gelbe PyrexTM Rundmedienflaschen aus Borosilikatglas werden aus gelb beschichtetem Borosilikatglas hergestellt und sind bis zu 500 nm UV-absorbierend.
  • Nur Flaschen
  • Kappe oder Ausgießring nicht im Lieferumfang enthalten
  • Entspricht ISO 4796
  • Bedruckt mit Rückverfolgungscode für herunterladbares Chargenzertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2000 ml
Bernsteinfarbig
Borosilikatglas
ISO 4796
Ja
Rund
Medienflasche
136 mm
67,6 oz.
Lagerung von lichtempfindlichem Material
10/Pckg.
Nr.
Weit
260 mm
10,2 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Pyrex™ runde Medienflaschen aus Borosilikatglas, ohne Verschlusskappe, Braunglas > Kapazität: 2000 ml