Learn More
Pyrex™ runde Medienflaschen aus Borosilikatglas, ohne Verschlusskappe, Braunglas
Diese Braunglas-Medienflaschen eignen sich zur Lagerung lichtempfindlicher Stoffe. Pyrex™ Runde Medienflaschen sind aus braun beschichtetem Borosilikatglas gefertigt und nehmen UV-Strahlung bis 500 nm auf.
Marke: Pyrex 1519/10
Beschreibung
In diesen Medienflaschen aus Braunglas lassen sich lichtempfindliche Materialien lagern.Gelbe PyrexTM Rundmedienflaschen aus Borosilikatglas werden aus gelb beschichtetem Borosilikatglas hergestellt und sind bis zu 500 nm UV-absorbierend.
- Nur Flaschen
- Kappe oder Ausgießring nicht im Lieferumfang enthalten
- Entspricht ISO 4796
- Bedruckt mit Rückverfolgungscode für herunterladbares Chargenzertifikat
Spezifikation
1000 ml | |
Bernsteinfarbig | |
Borosilikatglas | |
Nr. | |
Weit | |
225 mm | |
8,9 in. |
33,8 oz. | |
Lagerung von lichtempfindlichen Materialien | |
10/Pckg. | |
Ja | |
Rund | |
Medienflasche | |
101 mm |