Learn More
Pyrex™ runde Medienflaschen aus Borosilikatglas, ohne Verschlusskappe, Braunglas
Diese Braunglas-Medienflaschen eignen sich zur Lagerung lichtempfindlicher Stoffe. Pyrex™ Runde Medienflaschen sind aus braun beschichtetem Borosilikatglas gefertigt und nehmen UV-Strahlung bis 500 nm auf.
Marke: Pyrex 1519/04
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
In diesen Medienflaschen aus Braunglas lassen sich lichtempfindliche Materialien lagern.Gelbe PyrexTM Rundmedienflaschen aus Borosilikatglas werden aus gelb beschichtetem Borosilikatglas hergestellt und sind bis zu 500 nm UV-absorbierend.
- Nur Flaschen
- Kappe oder Ausgießring nicht im Lieferumfang enthalten
- Entspricht ISO 4796
- Bedruckt mit Rückverfolgungscode für herunterladbares Chargenzertifikat
Spezifikation
100 ml | |
Bernsteinfarbig | |
Borosilikatglas | |
Nr. | |
Weit | |
100 mm | |
3,9 in. |
3,4 oz. | |
Lagerung von lichtempfindlichen Materialien | |
10/Pckg. | |
Ja | |
Rund | |
Medienflasche | |
56 mm |
Product information
DateigrößeVersion: 3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ runde Medienflaschen aus Borosilikatglas, ohne Verschlusskappe, Braunglas > Kapazität: 100 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur