Learn More
Clark Scientific™ Weiße PVC-Auffangwannen
Diese großen, weißen Kunststofftabletts sind aus Hart-PVC hergestellt und eignen sich für den Einsatz außerhalb von Strahlungsbereichen.
Marke: Clark Scientific™ WPVC large
Beschreibung
- Hergestellt aus Hart-PVC
- Erhältlich in Gelb für den Einsatz in Strahlungsbereichen
- Erhältlich in Weiß für den Einsatz außerhalb von Strahlungsbereichen
- Farblose PVC-Liner sind erhältlich
Spezifikation
Weiß | |
Bank mit Auffangschale | |
Je 1 | |
450 mm |
PVC | |
Außerhalb radioaktiver Bereiche | |
700 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 10
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Clark Scientific™ Weiße PVC-Auffangwannen > Abmessungen:700 x 450 mm (L x B)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur