Learn More
Buerkle™ Pump-it Kanisterpumpe, PP/FKM, Förderl. 8 l/min .
Mit der Pump-it™ Kanisterpumpe lässt sich mit einer Handpumpe Druck aufbauen, sodass die Flüssigkeit aus dem Kanister gedrückt wird. Die Pumpe ist für ein schnelles und sauberes Entleeren von Kanistern und kleinen Fässern bis 60 l Füllvolumen konzipiert.
Marke:  Buerkle™ 5201-1000
128.83 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10762521
  • 193.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Teile mit Flüssigkeitskontakt aus PP, PE und FKM
  • 100 cm Immersionstiefe
  • Pumpengewinde für Behältergewinde mit einem Durchmesser von 64 mm geeignet (BSI)
  • Exaktes Dosieren, kein Tropfen
  • Behälter wird durch den Immersionsschlauch vollständig geleert
Spezifikation
Spezifikation
für schwache Säuren, Alkalien und Petrochemikalien
Kanister, kleines Fass bis 60 l
100 cm
Behälterpumpe
100 cm
FKM, Polypropylen
Chemische Beständigkeit
8 l/min
Videos
  • Buerkle Pump-it Container Pump
    Buerkle Pump-it Container Pump
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Buerkle Pump-it Container Pump
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Flyers
    Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Name des Produkts
    Buerkle™ Pump-it Kanisterpumpe, PP/FKM, Förderl. 8 l/min . > Flussrate: 8 l/min