Learn More
Fisherbrand™ PVC-Schläuche, transparent
Dampfsterilisation bei 121 °C möglich.
Marke:  Fisherbrand™ PVCNT/N03/10M
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12345859
  • 4.00 € / 10 Meter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nicht toxisch
Spezifikation
Spezifikation
3 mm
10 m
121 °C
Durchsichtig
PVC
0.75 mm
1/Packung
121 °C
Name des Produkts
Fisherbrand™ PVC-Schläuche, transparent > Bohrung:3mm