Learn More
Checkers Park-It™, Black/Yellow
The rubber Park-It™ Parking Curb is used to effectively guide cars when pulling into a parking place. It is profiled at 10 cm high, safeguarding potential damage to today’s low, front-end car designs. They are more resistant than concrete or plastic curbs.
Marke:  Checkers GNRS1610YB
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17742318
  • 74.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Park-It™ Parkplatzbegrenzung besteht zu 100 % aus recyceltem Gummi und führt Fahrzeuge beim Einparken auf einen Parkplatz.
  • Die profilierte und 10 cm hohe Begrenzung schützt vor möglichen Schäden, insbesondere Fahrzeuge mit einer heute üblichen tiefliegenden Fahrzeugfront.
  • Im Gegensatz zu Begrenzungen aus Beton oder Kunststoff, die häufig ersetzt werden müssen, ist die Park-It™ Parkplatzbegrenzung aus recyceltem Gummi sicherer und langlebiger.
  • Das eingegossene reflektierende Band (in Gelb oder Weiß erhältlich) sorgt für Sichtbarkeit und Sicherheit für Fußgänger.
  • Die Park It™ hat vorgeformte Löcher und kann mit Bewehrungsnägeln oder Ankerschrauben zur Befestigung geliefert werden.
  • Die Begrenzungen sind leichtgewichtig (eine 18 cm lange Park-It™ wiegt 16 kg) und flexibel und passen sich daher an die Kontur unebener Straßenoberflächen an.
  • Park-It™ Parkplatzbegrenzungen sind in Längen von 90 cm, 120 cm und 180 cm erhältlich. Auf die Begrenzungen gibt es eine Garantie von 3 Jahren bzw. von 1 Jahr auf das Band (bei normaler Verwendung).
Spezifikation
Spezifikation
71 in.
15 cm
Recyceltes Gummi
180 cm
Schwarz, Gelb
Parkplatzbegrenzung
Name des Produkts
Checkers Park-It™, Black/Yellow > Parkplatzbegrenzung, Länge: 180 cm