Learn More
Fisherbrand™ Dram-Fläschchen mit flachem Boden
Geeignet für Medien-, Diagnose-, Lager-, Anzeige und Probenaufnahmeanwendungen. Fisherbrand™ Probenfläschchen aus Glas mit Schraubverschluss werden aus klarem neutralem Glas des Typs 1B gefertigt.
Marke: Fisherbrand™ 15334789
60.65 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mit Standardhalsgrößen
- Optionen mit hoher und breiter Form
- 1 Dram entspricht ca. 3,55 ml (bzw. 1/8 fl. oz.)
- Verschluss nicht im Lieferumfang enthalten; siehe schwarze Schraubverschlüsse, 15314799
Spezifikation
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
Geeignet für Medien-, Diagnose-, Lager-, Anzeige und Probenahmeanwendungen | |
Hohe Form | |
Flach | |
96 mm | |
Dram-Fläschchen mit flachem Boden |
23 mm | |
28 ml | |
Schraube | |
Schraube | |
Schraubverschluss; nicht im Lieferumfang enthalten. | |
190/Pckg. |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen