Learn More
Glindemann™ PTFE-Dichtungsringe für Konusverbindungen (Laborglas)
Für fettfreie Abdichtung von geschliffenen Verbindungen und Stopfen, besonders dicht und besonders sauber. Die Alternative zu geschliffenen Kragen, Griffmanschetten und Stopfen aus PTFE.
27.29 € - 49.60 €
Produktcode | Marke | dimProductType | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | dimProductType | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10125930
|
Glindemann™
K7 |
28.37 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10268410
|
Glindemann™
K10 |
28.69 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10228460
|
Glindemann™
K12 |
27.29 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10636521
|
Glindemann™
K14 |
31.88 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||||
10782131
|
Glindemann™
K19 |
33.41 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||||
10646521
|
Glindemann™
K24 |
33.71 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10390001
|
Glindemann™
K29 |
34.25 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||||
10257790
|
Glindemann™
K34 |
39.81 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10686901
|
Glindemann™
K45 |
49.60 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 10-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Luftleckrate <10-8 bis 10-6 mbar l/s (hoher Unterdruck, Überdruck).
- Leckrate von Lösungsmitteln in Behältern <0,1 bis 0,03 mg/d.
- Temperaturbeständig von -200 bis +300 °C.
- Der elastische Ring (0,07 mm dick) haftet ohne Nut am Bodengelenk, ist wiederverwendbar und passt auf geschliffene Gelenkklammern.
- Andere Größen auf Anfrage.
Spezifikation
PTFE |