Learn More
Glindemann™ PTFE-Dichtungsringe für Konusverbindungen (Laborglas)
Für fettfreie Abdichtung von geschliffenen Verbindungen und Stopfen, besonders dicht und besonders sauber. Die Alternative zu geschliffenen Kragen, Griffmanschetten und Stopfen aus PTFE.
Marke: Glindemann™ K29
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Luftleckrate <10-8 bis 10-6 mbar l/s (Hochvakuum, Überdruck).
- Lösemittel-Leckrate in Behältern <0,1 bis 0,03mg/d.
- Temperaturbeständig von -200 bis +300°C.
- Der elastische Ring (0,07mm stark) haftet ohne Nut am Schliff, ist wiederverwendbar und passt zu Schliffklammern.
- Weitere Grössen auf Anfrage.
Spezifikation
PTFE | |
NS 29 |