Learn More
Glindemann™ PTFE-Dichtungsringe für Konusverbindungen (Laborglas)
Für fettfreie Abdichtung von geschliffenen Verbindungen und Stopfen, besonders dicht und besonders sauber. Die Alternative zu geschliffenen Kragen, Griffmanschetten und Stopfen aus PTFE.
Marke:  Glindemann™ K7
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10125930
  • 28.37 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 29-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Luftleckrate <10-8 bis 10-6 mbar l/s (Hochvakuum, Überdruck).
  • Lösemittel-Leckrate in Behältern <0,1 bis 0,03mg/d.
  • Temperaturbeständig von -200 bis +300°C.
  • Der elastische Ring (0,07mm stark) haftet ohne Nut am Schliff, ist wiederverwendbar und passt zu Schliffklammern.
  • Weitere Grössen auf Anfrage.
Spezifikation
Spezifikation
PTFE
NS 7