Learn More
Glindemann™ PTFE-Dichtungsringe für Konusverbindungen (Laborglas)
Für fettfreie Abdichtung von geschliffenen Verbindungen und Stopfen, besonders dicht und besonders sauber. Die Alternative zu geschliffenen Kragen, Griffmanschetten und Stopfen aus PTFE.
Marke:  Glindemann™ K10
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10268410
  • 28.69 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 29-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Luftleckrate <10-8 bis 10-6 mbar l/s (hoher Unterdruck, Überdruck).
  • Leckrate von Lösungsmitteln in Behältern <0,1 bis 0,03 mg/d.
  • Temperaturbeständig von -200 bis +300 °C.
  • Der elastische Ring (0,07 mm dick) haftet ohne Nut am Bodengelenk, ist wiederverwendbar und passt auf geschliffene Gelenkklammern.
  • Andere Größen auf Anfrage.
Spezifikation
Spezifikation
PTFE
NS 10