Learn More
MedChemExpress Proteinase
MedChemExpress Proteinase refers to the enzymes with proteolytic activity.
Marke: MedChemExpress HY-B2228
Spezifikation
Biochemical Assay Reagents | |
H2O : 50 mg/mL (Need ultrasonic) ∣ DMSO : 20 mg/mL (Need ultrasonic) | |
Room temperature | |
HBV |
9001-92-7 | |
Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month | |
1 g |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.