Learn More
Fisherbrand™ Schaumstoff-Stopfen
Als praktische Alternative zum Verschließen steriler Medienflaschen und -fläschchen anstelle von Stopfen aus Baumwolle.
Marke:  Fisherbrand™ PFS/25X50
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11502563
  • 13.00 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für mikrobiologische Anwendungen
  • Bei der Lagerung von Medien sollten die Stopfen mit Aluminiumfolie abgedeckt werden, um eine Staubkontamination beim Entfernen zu vermeiden
  • Bei fortgesetztem Gebrauch nach dem Autoklavieren kommt es zu einer Schrumpfung, die jedoch ausschließlich von der Anwendung abhängt.
  • Um die Möglichkeit auszuschließen, dass der Luftstrom in den Medienbehälter behindert wird, sollten Sie darauf achten, dass die Stopfen bei der Montage nicht geknickt werden.
Spezifikation
Spezifikation
25mm
50mm
25 x 50 mm
Schaumstoff
Mikrobiologie
100/Pckg.
Weiß
Stopfen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Schaumstoff-Stopfen > Größe: 25 x 50mm