Learn More
Fisherbrand™ Schaumstoff-Stopfen
Als praktische Alternative zum Verschließen steriler Medienflaschen und -fläschchen anstelle von Stopfen aus Baumwolle.
Marke: Fisherbrand™ PFS/38X50
Beschreibung
- Für mikrobiologische Anwendungen
- Bei der Lagerung von Medien sollten die Stopfen mit Aluminiumfolie abgedeckt werden, um eine Staubkontamination beim Entfernen zu vermeiden
- Bei fortgesetztem Gebrauch nach dem Autoklavieren kommt es zu einer Schrumpfung, die jedoch ausschließlich von der Anwendung abhängt.
- Um die Möglichkeit auszuschließen, dass der Luftstrom in den Medienbehälter behindert wird, sollten Sie darauf achten, dass die Stopfen bei der Montage nicht geknickt werden.
Spezifikation
38 mm | |
50mm | |
38 x 50mm | |
Schaumstoff |
Mikrobiologie | |
100/Pckg. | |
Weiß | |
Stopfen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Schaumstoff-Stopfen > Außendurchmesser: 38mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur