Learn More
Eppendorf™ Protein LoBind™ Tubes
Engineered to minimize sample binding and elevate recovery, Eppendorf™ Protein LoBind™ Tubes safeguard your valuable proteins during processing. With cutting-edge LoBind technology, ensure optimal yields for your Western blotting, mass spectrometry, and protein purification applications.
Marke: Eppendorf™ 0030122240
120.99 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Eppendorf™ LoBind™ Material garantiert maximale Probenrückgewinnung für verbesserte Assay-Ergebnisse
- Ohne Oberflächenbeschichtung (z. B. Silikon), um das Risiko einer Beeinflussung der Probe zu minimieren
- Chargen-zertifizierter Reinheitsgrad PCR-clean: frei von humaner DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern.
- Erhältlich im Röhrchen-, Mikroplatten- und Deepwell-Platten-Format für einfaches Skalieren
- Präzise Deckeldichtung zur Minimierung der Verdunstung
Spezifikation
HDPE | |
Farblos | |
Ja | |
200 Pk. | |
Unsteril | |
PCR-frei | |
Schraube | |
Ja | |
19,500 x g |
Grau | |
50 ml | |
Polypropylen | |
200 Röhrchen (8 Beutel x 25 Röhrchen) | |
Nicht autoklavierbar | |
Konisch | |
Ja | |
Mikrozentrifugenröhrchen (PCR-Aufreinigung, geringes Bindungsvermögen für Proteine) | |
PCR-Aufreinigung (unsteril) |