Learn More
uvex ProfiErgo ENB 20 Montage-Handschuhe mit Nitrilbeschichtung Artikelnummer.: 15306942
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
uvex ProfiErgo ENB 20 Montage-Handschuhe mit Nitrilbeschichtung
Artikelnummer. 15306942 Alle ansehen Uvex Produkte
6
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
Artikelnummer. 15306942
Marke: uvex 6014800
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die spezielle NBR-Beschichtung ist beständig gegen Öl sowie Fett und zudem Touchscreen-kompatibel.Das hochwertige, eingewebte Innenfutter aus Baumwolle verbessert den Tragekomfort, fühlt sich angenehm auf der Haut an und trägt dazu bei, die Handschuhtemperatur zu regulieren.
  • Die dicke, spezielle NBR-Beschichtung ist beständig gegen Öl und Fett
  • Das hochwertige, eingewebte Innenfutter aus Baumwolle ist bequem, fühlt sich angenehm auf der Haut an und trägt zur Regulierung des Handschuhklimas bei
  • Verbesserte Griffigkeit in feuchten, nassen und öligen Bereichen
  • Die Handschuhe eignen sich für die Bedienung von Touch-Displays
  • Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Montage, Kontrollarbeiten und Wartung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Coating Material NBR
Farbe Weiß, Gelb
Oberflächenbehandlung außen Smooth
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material Cotton
Produkttyp Mechanical Protection Gloves
Größe 6
Norm EN 388 2121X.
Art der Handschuhstulpe Gestrickt
Auskleidungsmaterial Interlock-Baumwolle
Serie ProfiErgo ENB 20
Name des Produkts
uvex ProfiErgo ENB 20 Montage-Handschuhe mit Nitrilbeschichtung >