Beschreibung
- Diese Handschuhe für den industriellen Einsatz verfügen für bessere Haltbarkeit über die Fortix™ Abrasion Resistance-Technologie
- Ideal geeignete nitrilbeschichtete Arbeitshandschuhe mit bis zu 2x besserer Griffigkeit sorgen für eine sicherere Handhabung
- Verbesserte Atmungsaktivität für noch mehr Komfort
Spezifikation
Spezifikation
Coating Material | Nitrilschaum |
Farbe | Schwarz, Grau |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Beidhändig |
Latex Free | Ja |
Material | Nylon und Spandex |
Größe | 12 |
Modell | 11-840 |
Art der Handschuhstulpe | Strick |
Länge (metrisch) | 200 bis 275 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 6
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ HyFlex 11-840 Gloves >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur