Learn More
Miele Professional™ ProCare Lab 10 MA – 5 l
Flüssigwaschmittel, leicht alkalisch, 5 l. Für eine optimale Aufbereitung von Laborglas und -geräten.
Marke: Miele Professional™ 10265670
61.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Frei von Tensiden und Oxidationsmitteln
- Speziell für Miele Professional entwickelt
- Geeignet für alle Materialarten
- PH-Wert 11,6 bis 11,8
Spezifikation
Flüssigwaschmittel | |
Flüssiges Reinigungsmittel, leicht alkalisch | |
5 l |
11,6 bis 11,8 | |
Für die optimale Aufbereitung von Glasinstrumenten und Laborutensilien |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- Miele ProCare Lab 10 MA
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: disodium metasilicate