Learn More
Decon™ Decon 90
Aktives Reinigungsmittel und Mittel zur radioaktiven Dekontamination – biologisch abbaubar, phosphat- und enzymfrei und mit Wasser abspülbar
Marke:  Decon™ D905
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10549760
  • 292.00 € / 5 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Aktives Reinigungsmittel und Mittel zur radioaktiven Dekontamination – biologisch abbaubar, phosphat- und enzymfrei und mit Wasser abspülbar
Aktives Reinigungsmittel und Mittel zur radioaktiven Dekontamination – biologisch abbaubar, phosphat- und enzymfrei und mit Wasser abspülbar. Eine Lösung von 2 % bis 5 % eignet sich für die meisten Reinigungszwecke. Durch Erhöhung der Lösungskonzentration, Erwärmung der Lösung oder Verwendung in einem Ultraschallreinigungsbad kann die Reinigungszeit deutlich reduziert werden. Nicht zur Verwendung mit NE-Metallen, insbesondere Aluminium und Zink, oder Polycarbonat geeignet. Konzentrat: pH 13,0; 10%ige Lösung: pH 11,9; 2%ige Lösung: pH 10,7. Eignet sich ideal für Labor-, medizinische und spezielle industrielle Reinigungsanwendungen. Das führende aktive Reinigungsmittel bzw. Mittel zur radioaktiven Dekontamination für Labor-, Medizin- und Industrieanwendungen. Aktives Reinigungsmittel und/oder Mittel zur radioaktiven Dekontamination für Labor-, Medizin- und Industrieanwendungen. NICHT für den Einsatz in Privathaushalten geeignet. Geliefert als flüssiges Konzentrat zur Verdünnung mit Wasser. Zur „manuellen“ Reinigung oder zur Verwendung in einem Ultraschall-Reinigungsbad. EIGENSCHAFTEN: Biologisch abbaubar*, phosphatfrei, bakterizid**, nicht entzündbar und vollständig abspülbar. AUSSEHEN: Milchig weiße, nicht viskose Flüssigkeit mit schwachem Geruch. VERWENDUNGSMETHODE: Bereiten Sie eine 2%ige bis 5%ige Lösung von Decon 90 mit Wasser zu. Tauchen Sie die zu reinigenden Teile vollständig ein und weichen Sie sie je nach Grad und Hartnäckigkeit der Verschmutzung für 2 bis 24 Stunden ein. Problematische Kontaminationen können durch Erhöhung der Lösungsstärke behandelt werden. Die Reinigungszeit kann durch Erhitzen der Lösung (40 °C bis 50 °C) oder die Verwendung in einem Ultraschall-Reinigungsbad verkürzt werden. Die gereinigten Artikel müssen gründlich gespült und anschließend getrocknet werden, sobald sie aus der Reinigungslösung entfernt wurden. Wir empfehlen drei Spülungsvorgänge in Wasser, um zu gewährleisten, dass alle Spuren von Kontaminationen und Reinigungsmitteln entfernt wurden. PACKUNGSEINHEIT: Geliefert in 1 Liter-, 5 Liter- und 20 Liter-Behältern aus Polyethylen hoher Dichte mit manipulationssicheren Schraubverschlüssen. ANWENDUNGEN: Zur Reinigung und/oder Dekontamination von Glaswaren, Keramik, Gummi, Kunststoffen, Edelstahl und eisenhaltigen Metallen. Aufgrund seiner Alkalität ist DECON 90 nicht zur Verwendung mit NE-Metallen, insbesondere Aluminium und Zink, oder Polycarbonat geeignet. REZEPTUR: Eine Emulsion aus anionischen und nichtionischen Oberflächen-Wirkstoffen, Stabilisierungsmitteln, phosphatfreien Reinigungsmitteln, Alkalien und Komplexbildnern in einer wässrigen Basis. Decon 90 enthält KEIN/E Phosphate, Enzyme, EDTA/NTA oder Chlorbleichmittel. *Leichte biologische Abbaubarkeit gemäß OECD 301E (ISO-Methode 7827 - 1986 (E)). **Decon 90 erfüllt die Kriterien in BS EN 1040 1997 zur bakteriellen Aktivität. Verwenden Sie bei entscheidenden Anwendungen durchgehend entmineralisiertes Wasser.
Spezifikation
Spezifikation
Flüssigkeit
Weiß
-3,8 °C
5000 ml
>13
Phosphat, enzymfrei, Wasser, 2 %- bis 5 %-Lösung
6,27 cps bei 20 °C
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • DECON 90
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium Hydroxide(KOH)