Learn More
Fisherbrand™ Premium-Line Pipettenspitzen für minimalen Probenverlust
Kombiniert die Vorteile von Standardspitzen mit einer innovativen Oberfläche mit geringer Retention für eine maximale Probenrückgewinnung, minimalen Probenverlust und hochpräzises Pipettieren. Fisherbrand™ Pipettenspitzen der Premium-Linie mit geringer Retention verhindern auch die Kontamination der Proben durch die konische Spitzenöffnung.
13.41 € - 142.38 €
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Farbe | klar |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zertifizierung/Konformität | CE, IVD |
Material | Reines Polypropylen |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10050892
|
Fisherbrand™
FI4-000-81-0 |
0.1 to 10 μL | Unsteril | Bulk | N/A | ||||
10365862
|
Fisherbrand™
FI4-050-81-0 |
0.5 to 20 μL | Unsteril | Bulk | N/A | ||||
10758294
|
Fisherbrand™
FI4-001-96-0 |
0.1 bis 10 μl | Steril | Racks | N/A | ||||
10325912
|
Fisherbrand™
FI4-050-96-0 |
0.5 to 20 μL | Unsteril | Racks | N/A | ||||
10671973
|
Fisherbrand™
FI4-051-96-0 |
0.5 to 20 μL | Steril | Racks | N/A | ||||
10283882
|
Fisherbrand™
FI4-110-81-0 |
1 to 200 μL | Unsteril | Bulk |
13.41 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10571963
|
Fisherbrand™
FI4-200-96-0 |
100 to 1000 μL | Unsteril | Racks | N/A | ||||
10204462
|
Fisherbrand™
FI4-201-96-0 |
100 to 1000 μL | Steril | Racks | N/A | ||||
10738104
|
Fisherbrand™
FI4-000-96-0 |
0.1 bis 10 μl | Unsteril | Racks | N/A | ||||
Beschreibung
- Die optimierte Konusgeometrie gewährleistet einen sicheren Sitz
- Graduierungsmarkierungen an den Spitzen bei Standardvolumen
- Präzises Pipettieren ohne Probenverlust
- Konische Spitzenöffnung verhindert Tropfenbildung am Ende der Spitze.
- Eliminierung der Probenkontamination
- Aus autoklavierbarem, nicht benetzbarem, reinem Polypropylen
- Die Spitzen sind für eine sterile Handhabung autoklavierbar
Spezifikation
Ungefiltert | |
Autoklavierbar | |
Reines Polypropylen |
klar | |
CE, IVD |