missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Premium-Line Pipettenspitzen für minimalen Probenverlust
Kombiniert die Vorteile von Standardspitzen mit einer innovativen Oberfläche mit geringer Retention für eine maximale Probenrückgewinnung, minimalen Probenverlust und hochpräzises Pipettieren. Fisherbrand™ Pipettenspitzen der Premium-Linie mit geringer Retention verhindern auch die Kontamination der Proben durch die konische Spitzenöffnung.
Marke: Fisherbrand™ FI4-201-96-0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die optimierte Konusgeometrie gewährleistet einen sicheren Sitz
- Graduierungsmarkierungen an den Spitzen bei Standardvolumen
- Präzises Pipettieren ohne Probenverlust
- Konische Spitzenöffnung verhindert Tropfenbildung am Ende der Spitze.
- Eliminierung der Probenkontamination
- Aus autoklavierbarem, nicht benetzbarem, reinem Polypropylen
- Die Spitzen sind für eine sterile Handhabung autoklavierbar
Spezifikation
100 to 1000 μL | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
CE, IVD | |
Racks | |
Yes | |
Standard Volumes |
Ungefiltert | |
klar | |
86mm | |
Beta-bestrahlt | |
Extra lang | |
Reines Polypropylen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur