Learn More
Fisherbrand™ Premium-Line Pipettenspitzen für minimalen Probenverlust
Kombiniert die Vorteile von Standardspitzen mit einer innovativen Oberfläche mit geringer Retention für eine maximale Probenrückgewinnung, minimalen Probenverlust und hochpräzises Pipettieren. Fisherbrand™ Pipettenspitzen der Premium-Linie mit geringer Retention verhindern auch die Kontamination der Proben durch die konische Spitzenöffnung.
Marke:  Fisherbrand™ FI4-200-96-0
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10571963
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Die optimierte Konusgeometrie gewährleistet einen sicheren Sitz
  • Graduierungsmarkierungen an den Spitzen bei Standardvolumen
  • Präzises Pipettieren ohne Probenverlust
  • Konische Spitzenöffnung verhindert Tropfenbildung am Ende der Spitze.
  • Eliminierung der Probenkontamination
  • Aus autoklavierbarem, nicht benetzbarem, reinem Polypropylen
  • Die Spitzen sind für eine sterile Handhabung autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
100 to 1000 μL
Unsteril
Autoklavierbar
CE, IVD
Racks
Reines Polypropylen
Ungefiltert
klar
86mm
Autoclave
Yes
Standard Volumes