Learn More
Fisherbrand™ Premium-Line Pipettenspitzen für minimalen Probenverlust
Kombiniert die Vorteile von Standardspitzen mit einer innovativen Oberfläche mit geringer Retention für eine maximale Probenrückgewinnung, minimalen Probenverlust und hochpräzises Pipettieren. Fisherbrand™ Pipettenspitzen der Premium-Linie mit geringer Retention verhindern auch die Kontamination der Proben durch die konische Spitzenöffnung.
Marke: Fisherbrand™ FI4-050-81-0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die optimierte Konusgeometrie gewährleistet einen sicheren Sitz
- Graduierungsmarkierungen an den Spitzen bei Standardvolumen
- Präzises Pipettieren ohne Probenverlust
- Konische Spitzenöffnung verhindert Tropfenbildung am Ende der Spitze.
- Eliminierung der Probenkontamination
- Aus autoklavierbarem, nicht benetzbarem, reinem Polypropylen
- Die Spitzen sind für eine sterile Handhabung autoklavierbar
Spezifikation
0.5 to 20 μL | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
CE, IVD | |
Bulk | |
Reines Polypropylen |
Ungefiltert | |
klar | |
45.7mm | |
Autoclave | |
No |