Learn More
Fisherbrand™ Premium-Line Pipettenspitzen für minimalen Probenverlust
Kombiniert die Vorteile von Standardspitzen mit einer innovativen Oberfläche mit geringer Retention für eine maximale Probenrückgewinnung, minimalen Probenverlust und hochpräzises Pipettieren. Fisherbrand™ Pipettenspitzen der Premium-Linie mit geringer Retention verhindern auch die Kontamination der Proben durch die konische Spitzenöffnung.
Marke: Fisherbrand™ FI4-001-96-0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die optimierte Konusgeometrie gewährleistet einen sicheren Sitz
- Graduierungsmarkierungen an den Spitzen bei Standardvolumen
- Präzises Pipettieren ohne Probenverlust
- Konische Spitzenöffnung verhindert Tropfenbildung am Ende der Spitze.
- Eliminierung der Probenkontamination
- Aus autoklavierbarem, nicht benetzbarem, reinem Polypropylen
- Die Spitzen sind für eine sterile Handhabung autoklavierbar
Spezifikation
0.1 bis 10 μl | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
CE, IVD | |
Racks | |
Reines Polypropylen |
Ungefiltert | |
klar | |
34.1 mm | |
Beta-bestrahlt | |
Ja | |
Standardvolumen |