Learn More
Fisherbrand™ Präzisionswaagen
Ausgestattet mit einem RS232-Anschluss für eine einfache Kommunikation, einem hintergrundbeleuchteten Display und einer einfachen Schnittstelle für eine unkomplizierte Bedienung sind diese Waagen perfekt für Ihren Arbeitsplatz geeignet.
Marke:  Fisherbrand™ 30488151
557.33 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15957510
  • 970.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Standard-RS232-Schnittstelle für einfache Datenübertragung
  • Plattform aus Edelstahl
  • Zwei verstellbare Füße,mit denen der Benutzer die Waage nivellieren kann
  • Nivellierungsanzeige auf der Vorderseite – während des Ausrichtungsprozesses ist es nicht erforderlich, auf die Rückseite der Waage zu blicken
  • Intelligente Konzeption und widerstandsfähige Konstruktion - nimmt auf dem Labortisch aufgrund ihrer kleinen Stellfläche wenig Platz ein, dennoch bietet sie eine große Wiegefläche
  • Großes, helles Display mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht ein einfaches Ablesen der Ergebnisse
  • Vier mechanische Tasten ermöglichen eine einfache Bedienung der Anwendungsmodi
  • Die Wiegemodi umfassen Wägen, Teilezählung und prozentuales Wägen
  • Mit Wechselstromadapter
  • Zertifizierungen: FCC, CE
  • Zwei Jahre Garantie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Extern
RS232
Hintergrundbeleuchtetes LCD
AC-Adapter
200 g
0,1 g
Präzisionswaage
Wägen, Teilezählen, Prozentwägen
180 mm
0,5 A
GLP mit optionaler Druckerkonformität
6200 g
0,1 g
0,2 g
FPRS6201/E
1 s
2 Jahre
317 x 201 x 93 mm
100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA
50/60 Hz
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Fisherbrand™ Präzisionswaagen > Fassungsvermögen: 6200 g, Kalibrierung: Extern, Modell: FPRS6201/E