Learn More
Velp Scientifica™ Magnetrührstäbe
Velp Scientifica™ Magnetrührstäbe zur Verwendung mit Velp Scientifica™ Heizrührern.
Marke:  Velp Scientifica™ A00000354
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15875221
  • 4.25 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für den Einsatz in Velp Rührern mit Heizplatte
  • Erhältlich in verschiedenen Größen und Farben
Spezifikation
Spezifikation
Heizplattenrührer
10 mm
6 mm
Scheibe
Name des Produkts
Velp Scientifica™ Magnetrührstäbe > Durchmesser: 10 mm, Länge: 6 mm