Learn More
Abeba™ Arrow 38200 Schuhe
Antistatisch mit Fersen-Mikrofaserpatch. Behandelt mit Sanitized™.
Marke:  Abeba™ 38200/46
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15611148
  • 81.75 € / 1 Paar
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
  • Glattes Leder, weiß
  • Rutschfeste PU/PU-Außensohle
  • Desinfizierte,
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Fersenriemen faltbar, verstellbar
  • Fersenpolster aus Mikrofaser
  • Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
Mikrofaser
46
Polyurethan
Weiß
Leder
Rutschfest
38200
Name des Produkts
Abeba™ Arrow 38200 Schuhe > Größe: 46