Learn More
Kaliumchlorid, reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10404385
Kaliumchlorid, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10404385
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Artikelnummer. 10404385
Marke: Thermo Scientific Acros 193780010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-40-7
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC-Name Kalium; Chlorid
SMILES [Cl-].[K+]
Spezifikation
Siedepunkt 1420.0°C
Chemischer Name oder Material Potassium chloride
Schmelzpunkt 770.0°C
Farbe Weiß
pH 5.0 to 8.5 (5%, H2O, 25°C)
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 1 kg
Strukturformel KCl
Fieser 06,480
Merck Index 15, 7742
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 340g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and acetone
Formelmasse 74.54
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468652 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number193780050,193780010
ChargennummerA0464007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/07/2024 Catalog Number193780050,193780010
ChargennummerA0458894 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2023 Catalog Number193780050,193780010
ChargennummerA0454061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number193780050,193780010
ChargennummerA0450010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2023 Catalog Number193780050,193780010
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumchlorid, reinst, Thermo Scientific Chemicals >