Learn More
Kaliumchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11444783
Kaliumchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444783
1000 g
Click to view available options
Menge:
1000 g
25,000 g
5000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Artikelnummer. 11444783
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11662.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Die Hauptanwendung von Kaliumchlorid ist die Herstellung von Düngemitteln. In der Medizin wird es für den Elektrolytausgleich und als pharmazeutisches Präparat zur Behandlung von Hypokaliämie, einem Zustand, bei dem der Kaliumspiegel im Blut zu niedrig ist, verwendet. Desweiteren findet es Verwendung als Flussmittel beim Schweißen und Metallguss. Es ist nützlich als Wasserenthärter, für bestimmte Enteisungsprodukte und zur Kalibrierung von Strahlungsüberwachungsgeräten. Es findet Verwendung als Scotophor in Dark-Trace-CRTs.
Löslichkeit
Frei löslich in Ethanol. Schwer löslich in Alkohol. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-40-7
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC-Name Kaliumchlorid
SMILES [Cl-].[K+]
Spezifikation
Siedepunkt 1500 °C (Sublimation)
Chemischer Name oder Material Potassium chloride
Schmelzpunkt 773 °C
Menge 1000 g
Merck Index 14,7621
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in ether.
Formelmasse 74.55
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.49
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.984
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA11662.0G,A11662.0I,A11662.0B
Chargennummer10241820 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberA11662.0G,A11662.0I,A11662.0B
Chargennummer10244431 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2022 Catalog NumberA11662.0G,A11662.0I,A11662.0B
Chargennummer10243882 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog NumberA11662.0G,A11662.0I,A11662.0B
Chargennummer10241330 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/07/2022 Catalog NumberA11662.0G,A11662.0I,A11662.0B
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >