Learn More
Kaliumchlorid, ≥ 99 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10236350
Kaliumchlorid, ≥ 99 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10236350
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10236350
Marke: Thermo Scientific Acros 196770010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer für die Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-40-7
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spezifikation
Siedepunkt 1420.0°C
Chemischer Name oder Material Potassium chloride
Schmelzpunkt 770.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99.0 to 100.5% (on dried substance) (Argentometry)
Strukturformel KCl
Fieser 06,48
Merck Index 15,7742
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 340g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and acetone
IUPAC-Name Kaliumchlorid
Formelmasse 74.54
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verlust bei Trocknung 0.5 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467308 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number196770010,196770050,196770250
ChargennummerA0466102 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/09/2024 Catalog Number196770010,196770050,196770250
ChargennummerA0463113 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/06/2024 Catalog Number196770010,196770050,196770250
ChargennummerA0462228 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2024 Catalog Number196770010,196770050,196770250
ChargennummerA0452447 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number196770010,196770050,196770250
Name des Produkts
Kaliumchlorid, ≥ 99 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals >