Learn More
Kaliumchlorid, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Beschreibung
ClK, CAS-Nummer-7447-40-7, Klotrix, Kaliummuriat, Kaliumchlorid KCl, Chlorvescent, Kalitabs, Klor-con, Enseal, Kaliumchlorid, Sylvit, Slow-k, 500 g, 1420 °C, CHEBI:32588, weiß, 74,54 g/mol, WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M, Kalium;Chlorid, 770 °C, 11360, 74,548
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1420°C |
Schmelzpunkt | 770°C |
Farbe | Weiß |
pH | 6 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 5 kg |
Formelmasse | 74.54g/mol |
Verpackung | Kunststoffkeg |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chemische Extravaganz
Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.Aktionscode: 25908Gültig bis zum: 2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumchlorid, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur