Learn More
Kaliumchlorid, ≥ 99 %, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10259800
Kaliumchlorid, ≥ 99 %, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10259800
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10259800
Marke: Thermo Scientific Acros 424090250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-40-7
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spezifikation
Siedepunkt 1420.0°C
Chemischer Name oder Material Potassium chloride
Schmelzpunkt 770.0°C
Farbe Weiß
pH 5.4 to 8.6 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.0 to 100.5% (Argentometry)
Strukturformel KCl
Fieser 06,480
Merck Index 15, 7742
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 340g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and acetone
IUPAC-Name Kalium; Chlorid
Formelmasse 74.54
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467626 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number424090010,424090250,424090050
ChargennummerB0156108 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/12/2024 Catalog Number424090010,424090250,424090050
ChargennummerA0461703 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Catalog Number424090010,424090250,424090050
ChargennummerA0461018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2024 Catalog Number424090010,424090250,424090050
ChargennummerB0154439 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog Number424090010,424090250,424090050
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumchlorid, ≥ 99 %, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >