Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ 50 OH Hydroxyl Activated Resin
Thermo Scientific™ POROS™ Immobilized Hydroxyl Affinity Bulk Media. POROS OH is based on an hydroxylated functional group designed for the immobilization of proteins through activation with tresyl-chloride, divinyl-sulphone or cyanogen bromide.
Marke:  Thermo Scientific™ 1635906
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18456828
  • 473.00 € / 50 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
500 to 10,000 Å
Raumtemperatur
POROS™
Bulk Resin
Bei Raumtemperatur lagern.
Fest
50 mL
Hydroxyl
Name des Produkts
Thermo Scientific™ POROS™ 50 OH Hydroxyl Activated Resin > 50 mL