Learn More
LABPLAS Polyurethane Sani-Sponge with Buffered Peptone Water
Synthetic polyurethane sponge for sampling surfaces, with buffer to neutralize disinfectant.
Marke: LABPLAS KSS-67810-BPW
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Polyurethane Sani-Sponge
- Saturated with buffered peptone water
- Dimensions: 160 x 229 mm
- Holds: 600 mL
- Option to include gloves with kit
Spezifikation
Hygiene Sponge Sampling Kit | |
Neutralizers | |
Sterile | |
None |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
LABPLAS Polyurethane Sani-Sponge with Buffered Peptone Water > None
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur