Learn More
Thermo Scientific™ Amies Agar Gel Transport-Tupfer
Beschreibung
Vereinfachen Sie den Transport von Hals-, Vaginal-, Wund- und Hauttupfern mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Amies Agar Gel-Transport-Tupfern. Amies Agar Gel-Transport-Tupfer besitzen weiche Viskosespitzen, die für Mikroorganismen reaktionsträge und ungiftig sind.
Sicherstellen einer optimalen Probenahme und -rückgewinnung mit Amies Agar Gel-Transporttupfern.
- Enthält Medien für die Erhaltung der Bakterienprobe beim Transport zum Labor.
- Weiche Rayon-Spitzen sind reaktionsträge und ungiftig für Mikroorganismen
- Die Leistung jeder Produktcharge wird anhand einer Vielzahl aerober und anaerober Pathogene überprüft, um eine ausreichende Rückgewinnung sicherzustellen.
- Chargennummer/Ablaufdatum und manipulationssichere Röhrchen gewährleisten vollständige Rückverfolgbarkeit und Sterilität
- “ Die Ausführung als Venturi” Stundenglas verhindert den Zerfall der Gelsäule und eliminiert unerwünschte Lufteinschlüsse, Blasen und Brüche im Gel, die für anspruchsvolle Bakterien schädlich sein können.
- Die maximale Gelmenge für die Konservierung von Aneroben bei 5 ml bietet eine hohe Probenviabilität und Schutz
- Das Produkt enthält keine Ampullen aus Glas, was zu mehr Sicherheit führt, da kein Glas zerbrochen werden muss und keine Dichtungen oder Barrieren zu durchstechen sind und Tupfer nicht austrocknen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Transporttupfer |
| Swab Configuration | Einzelapplikator |
| Beschreibung | Amies Agar Gel Transport-Tupfer |
| Menge | 50/Packung, 500/Karton |
| Shaft Material | Kunststoff |
| Lagerungsbedingungen | 5 °C bis 25 °C, nicht einfrieren |
| Spitzenmaterial | Viskose |