Learn More
Fisherbrand™ 2 in 1 Vial Kit for Waters Instruments, 9 mm Short Thread
55.49 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- ND9
- 9 mm
- Glas
- Durchsichtig
- Schraubverschluss
- Mittelloch
- Polypropylen
- Silikon/PTFE
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Blau | |
Durchsichtig | |
Glas | |
1.85 ml | |
Polypropylen | |
32 mm | |
9-425 |
Silikon/PTFE | |
11.6 mm | |
No | |
100 | |
Schraubverschluss | |
1. hydrolytische Klasse | |
Ja |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
12Stunden
15Minuten
50Sekunden
50 -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
87Stunden
15Minuten
50Sekunden
50Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
43Stunden
15Minuten
50Sekunden
50Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%