Learn More
Thermo Scientific™ Amies Agar Gel mit Kohle-Transport-Tupfer
Artikelnummer. 10188242
Click to view available options
Menge:
50/Packung, 500/Karton
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 10188242
Marke: Thermo Scientific™ TS0002A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Vereinfachen Sie den Transport von Hals-, Vaginal-, Wund- und Hauttupfer mit diesem Agar Gel Transport-Tupfer von Amies.
Vereinfachen Sie den Transport von Hals-, Vaginal-, Wund- und Hauttupfern mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Amies Agar Gel mit Aktivkohle-Transport-Tupfern. Das Vorhandensein von Aktivkohle im Medium neutralisiert bakterielle Toxine sowie andere hemmende Substanzen und verlängert die Lebensfähigkeit pathogener Organismen. Amies Agar Gel mit Aktivkohle-Transport-Tupfer besitzen weiche Viskosespitzen, die für Mikroorganismen inert und ungiftig sind.
Sicherstellen einer optimalen Probenahme und -rückgewinnung mit Sterilin Gel-Tupfern für den Transport.
  • Enthält Medien für die Erhaltung der Bakterienprobe beim Transport zum Labor.
  • Die Leistung jeder Produktcharge wird anhand einer Vielzahl aerober und anaerober Pathogene überprüft, um eine ausreichende Rückgewinnung sicherzustellen.
  • Chargennummer/Ablaufdatum und manipulationssichere Röhrchen gewährleisten vollständige Rückverfolgbarkeit und Sterilität
  • “ Die Ausführung als Venturi” Stundenglas verhindert den Zerfall der Gelsäule und eliminiert unerwünschte Lufteinschlüsse, Blasen und Brüche im Gel, die für anspruchsvolle Bakterien schädlich sein können.
  • Die maximale Gelmenge für die Konservierung von Aneroben bei 5 ml bietet eine hohe Probenviabilität und Schutz
  • Das Produkt enthält keine Ampullen aus Glas, was zu mehr Sicherheit führt, da kein Glas zerbrochen werden muss und keine Dichtungen oder Barrieren zu durchstechen sind und Tupfer nicht austrocknen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Transporttupfer
Swab Configuration Einzelapplikator
Beschreibung Amies Agar Gel mit Kohle-Transport-Tupfer
Menge 50/Packung, 500/Karton
Shaft Material Kunststoff
Lagerungsbedingungen 5 °C bis 25 °C, nicht einfrieren
Spitzenmaterial Viskose