Learn More
3M™ E-A-R™ Gehörschutzstöpsel aus Polyurethan
Hohe Dämpfung dank langsam expandierendem PU-Schaumstoff. 3M E-A-R Polyurethan-Ohrstöpsel – 36 dB.
118.00 € - 575.75 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung
Material Polyurethan
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Farbe Corded Rauschunterdrückung (NRR) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Corded Rauschunterdrückung (NRR) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12394749
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7000103733
Gelb, Blau Uncorded 28 dB
118.00 €
100 Paare
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10196534
Unterlagen ansehen
3M™
7100100640
Orange Mit Trageband 34 dB Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
12910415
Unterlagen ansehen
3M™
7100109118
Orange Mit Trageband 25 dB Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
17227650
Unterlagen ansehen
3M™
7100109118
Orange Mit Trageband 25 dB Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Neongelb, ohne Band, SNR 36 dB, (Paare). Die 3M™ E-A-R weichen neongelben Roll-Ohrstöpsel bieten starke Dämpfung und bestehen aus einem langsam expandierenden PU-Schaumstoff.
  • Die Ohrstöpsel verteilen den Druck gleichmäßig und bieten eine gute Versiegelung bei optimalem Komfort.
  • Dämmwert (SNR) 36 dB
  • Neongelb
  • Eine Größe passt für die meisten Anwender
Spezifikation
Spezifikation
CE-Kennzeichnung
Polyurethan
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ E-A-R™ Gehörschutzstöpsel aus Polyurethan