Learn More
Navailles Autom. anpassbarer Stuhl aus Polyurethan
Der autom. anpassbare Stuhl aus Polyurethan vermeidet durch seine Ergonomie und sein Design Ermüdung.Keine Heftklammern oder Nähte in der abriebfesten Konstruktion.
Brand:  Navailles 7NK 91NBDU 00 905
345.72 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 17436182
  • 453.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Schwarzer 5-beiniger, abriebfester, verstärkter Stahlsockel
  • Gashebesäule zur Höhenverstellung mit Stoßdämpfer
  • Verformbarer Sitz und Lendenstütze aus schwarzem KANGO™ Weichpolyurethan
  • Der Sitz verfügt über eine 2° -Vorwärts-Neigung
  • Montage auf Dämpfern
Specifications
Specifications
Schwarz
Keine Armlehnen
Labore, chemische Industrie
265 lb.
510 bis 640 mm
22,1 lb.
Räder mit Gummibereifung
59 cm
Ja
EN 1021-1, EN 1021-2
Gasfedersäule
120 kg
8 Jahre
10,6 kg
23,2 in.
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Navailles Autom. anpassbarer Stuhl aus Polyurethan > Autom. anpassbarer Polyurethan-Stuhl; Sitzhöhe:510 bis 640 mm