Learn More
Navailles Asynchroner Stuhl aus Polyurethan
Der Asynchron-Stuhl aus Polyurethan ist vollständig und leicht verstellbar und verfügt über eine bequeme und luftige Oberfläche.Hergestellt ohne Heftklammern und Nähte.
Marke: Navailles 7NG 40GHLP 01 905
415.78 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 5-beiniger, abriebfester, verstärkter Chromsockel
- Chrom-Gashebesäule zur Höhenverstellung mit Stoßdämpfer
- Ergonomischer Sitz und Rückenlehne aus schwarzem Weichpolyurethan
- Unabhängig einstellbarer Sitz- und Rückenlehnen-Neigungswinkel mit einem Fingertipphebel
Spezifikation
Schwarz | |
Keine Armlehnen | |
Labore, chemische Industrie | |
265 lb. | |
560 bis 800 mm | |
30,9 lb. | |
Keine | |
59 cm |
Ja | |
EN 1021-1, EN 1021-2 | |
Gasfedersäule | |
120 kg | |
8 Jahre | |
14,1 kg | |
23,2 in. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Navailles Asynchroner Stuhl aus Polyurethan > Asynchroner Polyurethan-Stuhl; Sitzhöhe:560 bis 800 mm; Radtyp:Keine Räder
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur