Learn More
Navailles Autom. anpassbarer Stuhl aus Polyurethan
Artikelnummer. p-7237243
Click to view available options
Sitzhöhe:
510 bis 640 mm
610 bis 850 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17436182
Marke: Navailles 7NK 91NBDU 00 905
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der autom. anpassbare Stuhl aus Polyurethan vermeidet durch seine Ergonomie und sein Design Ermüdung.Keine Heftklammern oder Nähte in der abriebfesten Konstruktion.
  • Schwarzer 5-beiniger, abriebfester, verstärkter Stahlsockel
  • Gashebesäule zur Höhenverstellung mit Stoßdämpfer
  • Verformbarer Sitz und Lendenstütze aus schwarzem KANGO™ Weichpolyurethan
  • Der Sitz verfügt über eine 2° -Vorwärts-Neigung
  • Montage auf Dämpfern
Spezifikation
Farbe Schwarz
Verstellbar Ja
Armausführung Keine Armlehnen
Zertifizierung/Konformität EN 1021-1, EN 1021-2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Labore, chemische Industrie
Art der Höhenverstellung Gasfedersäule
Tragkraft (angloamerikanisch) 265 lb.
Tragkraft (metrisch) 120 kg
Sitzhöhe 510 bis 640 mm
Gewährleistung 8 Jahre
Gewicht (angloamerikanisch) 22,1 lb.
Gewicht (metrisch) 10,6 kg
Radtyp Räder mit Gummibereifung
Breite (angloamerikanisch) 23,2 in.
Breite (metrisch) 59 cm