Learn More
Navailles Verstellbarer Stuhl aus Polyurethan
Artikelnummer. 17406182
Click to view available options
Sitzhöhe:
480 bis 610 mm
620 bis 860 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17406182
Marke: Navailles 7NG 35NHPR 02 905
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Stuhl aus Polyurethan ist leicht verstellbar und verfügt über eine bequeme und luftige Oberfläche.Abriebfestes Design ohne Klammern und Nähte.
  • Verstärkter Polyamidfuß mit 5 Beinen und strapazierfähigen Nylonrollen
  • Gashebesäule mit Höhenverstellung und Stoßdämpfer
  • Ergonomischer Sitz aus schwarzem KANGO™ Weichpolyurethan
  • Gelenklehne aus schwarzem Weichpolyurethan, in Tiefe und Höhe verstellbar
Spezifikation
Farbe Schwarz
Verstellbar Ja
Armausführung Keine Armlehnen
Zertifizierung/Konformität EN 1021-1, EN 1021-2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Labore, chemische Industrie
Art der Höhenverstellung Gasfedersäule
Tragkraft (angloamerikanisch) 265 lb.
Tragkraft (metrisch) 120 kg
Sitzhöhe 620 bis 860 mm
Gewährleistung 8 Jahre
Gewicht (angloamerikanisch) 24,4 lb.
Gewicht (metrisch) 11,1 kg
Radtyp Strapazierfähige Nylonrollen
Breite (angloamerikanisch) 23,6 in.
Breite (metrisch) 60 cm