Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ digitale Premium-Heizplatte
Form: Quadratisch; Größe: 6 x 6 in.
Marke:  Cole-Parmer™ 04806-59
Artikelnummer. 16331796
  • 1010.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Warnleuchte für heiße Oberflächen blinkt, wenn die Plattentemperatur über 50 ° C liegt
  • Die langlebige Frontplatte schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Chemikalien
  • Die Anzeige zeigt die tatsächliche Oberflächentemperatur an
  • Erhältlich in verschiedenen Platten- und Gehäusefarbkonfigurationen
Spezifikation
Spezifikation
Orangefarbenes, pulverbeschichtetes Metall
1
230 V
Aluminium
6 x 6 in.
11,75 in.
3 in.
7 in.
30 cm
700 w
Netzkabel mit Stecker, PTFE-beschichtete Temperatursonde
Heizplatte
Quadratisch
Orangefarben
Digital
Raumtemperatur bis 325 °C
30 cm
11,813 in.
9,3 cm
18 cm
230 VAC, 50/60 Hz
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Stuart™ digitale Premium-Heizplatte > Aluminium, tangerine