Learn More
Eppendorf™ DeepWell-Platten aus Polypropylen, runder Boden
PCR-Platten, frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren
Marke: Eppendorf™ 0030501349
204.99 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Recovermax – konkav gewölbter Rundboden der Wells mit geglätteten Kanten
- Optitrack – farbig gerahmte Platten mit alphanumerischer Beschriftung
- Hohe chemische Beständigkeit
- G-safe – höchste Zentrifugationsstabilität
- LoBind – frei von Oberflächenbeschichtungen wie Silikon
- Frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern (PCR-rein)
- LoBind Protein – minimaler Proteinverlust (weniger als 3 % BSA 1 μg/ml)
- LoBind DNA – weniger als 1 % Verlust von DNA/RNA bei niedrigen Konzentrationen und extremen Bedingungen (hohe Salzkonzentration, kurze DNA-Fragmente)
- Autoklavierbar
- Wahlweise mit Barcode erhältlich
- Gemäß allen geltenden SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 und EN 13485-Richtlinien
Spezifikation
Inklusive Barcode | |
Standard | |
8 x 12 | |
Blau | |
96 | |
2000 μl | |
Ja | |
20/Packung |
SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 und EN 13485-Richtlinien | |
-86 °C | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
Runder Boden (U-Well) | |
Probenlagerung und -vorbereitung, Bakterien- und Hefekultivierung, DNA- und RNA-Isolierung mit hohem Durchsatz |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
L205417M | Analysenzertifikat | 25/04/2024 | 0030501349 |
L204494M | Analysenzertifikat | 25/04/2024 | 0030501349 |
L204351L | Analysenzertifikat | 25/04/2024 | 0030501349 |
K197517M | Analysenzertifikat | 26/06/2023 | 0030501349 |
K196847K | Analysenzertifikat | 26/06/2023 | 0030501349 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
2Stunden
0Minuten
15Sekunden
6