Learn More
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10643782
|
BRAND™
156640 |
45 mm |
15.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10706711
|
BRAND™
156650 |
160 mm |
118.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10499712
|
BRAND™
156644 |
75 mm |
31.90 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10558591
|
BRAND™
156642 |
70 mm |
24.15 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10409722
|
BRAND™
156646 |
120 mm |
46.75 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10079850
|
BRAND™
156648 |
140 mm |
80.95 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Weiße stapelbare Fotoschalen aus Polypropylen (PP)
- Der gerippte Boden verbessert die Stabilität, verstärkter Rand und leicht geneigte Wände
- Autoklavierbar bei 121°C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Fotoschalen aus Polypropylen