Learn More
BRAND™ Fotoschale aus Polypropylen
Weiße stapelbare Polypropylen-Fotoschalen (PP) mit geripptem Boden für verbesserte Stabilität.
Marke: BRAND™ 156644
29.68 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23264" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Weiße stapelbare Fotoschalen aus Polypropylen (PP)
- Der gerippte Boden verbessert die Stabilität, verstärkter Rand und leicht geneigte Wände
- Autoklavierbar (121 °C)
Spezifikation
370 x 310 x 75 mm | |
75 mm | |
Polypropylen | |
310 mm | |
Rechteckig, stapelbar |
Weiß | |
370 mm | |
Fotoschale | |
Gerippter Boden, verstärkter Rand | |
Ja (121 °C) |