Learn More
BRAND™ Fotoschalen aus Polypropylen
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Höhe (metrisch):
45 mm
70 mm
75 mm
120 mm
140 mm
160 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Weiße stapelbare Fotoschalen aus Polypropylen (PP)
- Der gerippte Boden verbessert die Stabilität, verstärkter Rand und leicht geneigte Wände
- Autoklavierbar bei 121°C
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B x H) | 625 x 530 x 140 mm |
| Farbe | Weiß |
| Höhe (metrisch) | 140 mm |
| Länge (metrisch) | 625 mm |
| Material | Polypropylen |
| Typ | Fotoschale |
| Breite (metrisch) | 530 mm |
| Enthält | Gerippter Boden, verstärkter Rand |
| Form | Rechteckig |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |