Learn More
BRAND™ Fotoschalen aus Polypropylen
Weiße stapelbare Polypropylen-Fotoschalen (PP) mit geripptem Boden für verbesserte Stabilität.
Marke:  BRAND™ 156640
12.19 EUR gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21718" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10643782
  • 15.05 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Weiße stapelbare Fotoschalen aus Polypropylen (PP) 
  • Der gerippte Boden verbessert die Stabilität, verstärkter Rand und leicht geneigte Wände
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Fotoschale
Rechteckig, stapelbar
45 mm
Gerippter Boden, verstärkter Rand
Ja (121 °C)